Methyl-N-methylanthranilate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20233.18
B20233.30
B20233.18EA
1580
CZK
B20233.18
B20233.30
Methyl-N-methylanthranilate ≥98%
Methyl-N-methylanthranilate
Purity: 98%
CAS No.: 85-91-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5800
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 256-258°
Beilstein Reference: 607217
MDL No.: MFCD00017183
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Bod varu: 256…258 °C Bod tání: 17…19 °C Hustota: 1,130 Bod vzplanutí: 133 °C (271 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017183 CAS číslo: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |