Tisk…
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 4-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
274186-100G 274186-25G 274186-5G
SIAL274186-100GEA 10400 CZK
SIAL274186-100G SIAL274186-25G SIAL274186-5G
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…107 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007891
CAS číslo: 619-45-4
EINECS: 210-598-7