Tisk…
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
235280250 235281000
ACRO235280250EA 2110 CZK
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…113 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007891
CAS číslo: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %