Tisk…
Benzokain 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 1160 CZK
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Benzokain 98%
Benzokain
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod varu: 172 °C (17hPa)
Bod tání: 89…92 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007892
CAS číslo: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %