Tisk…
Methyl-3-aminobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
413950250 413950050
ACRO413950250EA 5010 CZK
ACRO413950250 ACRO413950050
Methyl-3-aminobenzoate 98%
Methyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 120 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 52…55 °C
Hustota: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017102
CAS číslo: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)