Tisk…
Methyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268208-10KG-K W268208-1KG-K W268208-5KG-K
SIALW268208-10KG-KEA 10450 CZK
SIALW268208-10KG-K SIALW268208-1KG-K SIALW268208-5KG-K
Methyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Methyl anthranilate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007710
CAS číslo: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099