Tisk…
Methyl anthranilate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126320500 126322500 126325000 126320025
ACRO126320500EA 813 CZK
ACRO126320500 ACRO126322500 ACRO126325000 ACRO126320025
Methyl anthranilate 99%
Methyl anthranilate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,168 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007710
CAS číslo: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene