Tisk…
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242101-10KG-K W242101-1KG-K
SIALW242101-10KG-KEA 31630 CZK
SIALW242101-10KG-K SIALW242101-1KG-K
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Ethyl anthranilate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007711
CAS číslo: 87-25-2
EINECS: 201-735-1