Tisk…
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 4410 CZK
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25
Bod varu: 112 °C (0.02 mmHg)
Bod tání: 63…65 °C
Hustota: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL Number: MFCD00009115
CAS číslo: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3