Tisk…
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 695 CZK
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Bod varu: 112 °C (0,02 -rr)
Bod tání: 62…65 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009115
CAS číslo: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test