Tisk…
Pentyl benzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10177.22 A10177.36
A10177.22EA 1340 CZK
A10177.22 A10177.36
Pentyl benzoate ≥98%
Pentyl benzoate
Purity: 98+% CAS No.: 2049-96-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 260° MDL No.: MFCD00048843
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Bod varu: 260 °C
Hustota: 0,99
Bod vzplanutí: 130 °C (266 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048843
CAS číslo: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6