Tisk…
Kyselina benzoová methyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268313-100G-K W268313-1KG-K
SIALW268313-100G-KEA 4410 CZK
SIALW268313-100G-K SIALW268313-1KG-K
Kyselina benzoová methyl ester, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová methyl ester
Vzorec: C₆H₅COOCH₃
MW: 136.15
Bod varu: 199.6
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008421
CAS číslo: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM