Hexyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Benzoic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W369101-1KG-K
W369101-5KG-K
SIALW369101-1KG-KEA
0
CZK
SIALW369101-1KG-K
SIALW369101-5KG-K
Hexyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Hexyl benzoate
Vzorec:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206,28 g/mol Bod varu: 272 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9992 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00051714 CAS číslo: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |