Tisk…
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
W242217-100G-K W242217-1KG-K W242217-25G-K
SIALW242217-100G-KEA 6360 CZK
SIALW242217-100G-K SIALW242217-1KG-K SIALW242217-25G-K
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 415 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009109
CAS číslo: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802