Tisk…
Butyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzoic acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
293296-1KG 293296-250G
SIAL293296-1KGEA 2000 CZK
SIAL293296-1KG SIAL293296-250G
Butyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Butyl benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 249…251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009439
CAS číslo: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551