Isopentyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205818-10KG-K
W205818-1KG-K
SIALW205818-10KG-KEA
15690
CZK
SIALW205818-10KG-K
SIALW205818-1KG-K
Isopentyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl benzoate
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₂ Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026515 CAS číslo: 94-46-2 EINECS: 202-334-4 |