Diallyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Phthalic acid diallyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
269379-1L
269379-250ML
SIAL269379-1LEA
2460
CZK
SIAL269379-1L
SIAL269379-250ML
Diallyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Diallyl phthalate
Vzorec:
C₁₄H₁₄O₄ MW: 246.26 Bod varu: 290 Bod tání: –70 °C Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 165 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008646 CAS číslo: 131-17-9 EINECS: 205-016-3 UN: 3082 ADR: 9 III |