Tisk…
Diallyl phthalate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phthalic acid diallyl ester
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 2320 CZK
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Diallyl phthalate 98%
Diallyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246.26
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1.12 g/cm³
Bod vzplanutí: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008646
CAS číslo: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %