Tisk…
Benzanilid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 798 CZK
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
Benzanilid 98%
Benzanilid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Bod varu: 117 °C (10 mmHg)
Bod tání: 161…165 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003069
CAS číslo: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %