3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11471.06
L11471.14
L11471.06EA
1860
CZK
L11471.06
L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Bod tání: 256…257 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017066 CAS číslo: 7732-32-3 |