Tisk…
3,4-Dihydroxybenzhydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dihydroxybenzohydrazide
B21746.06 B21746.14
B21746.06EA 2060 CZK
B21746.06 B21746.14
3,4-Dihydroxybenzhydrazide ≥97%
3,4-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 39635-11-5 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 2642968
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017064
CAS číslo: 39635-11-5
EINECS: 254-550-3