Tisk…
4-Hydroxybenzhydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
H9882-100G H9882-25G
SIALH9882-100GEA 6610 CZK
SIALH9882-100G SIALH9882-25G
4-Hydroxybenzhydrazide, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 370 °C (1013 hPa)
Bod tání: 266…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007605
CAS číslo: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5