Tisk…
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 2350 CZK
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 370 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007605
CAS číslo: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %