Tisk…
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
L04357.06 L04357.03
L04357.06EA 3020 CZK
L04357.06 L04357.03
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5818-06-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 638933
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014759
CAS číslo: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1