Salicylhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide
A14218.14
A14218.22
A14218.14EA
2050
CZK
A14218.14
A14218.22
Salicylhydrazide ≥98%
Salicylhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 936-02-7
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 472355
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Bod tání: 146…149 °C Hustota: 1,424 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007599 CAS číslo: 936-02-7 EINECS: 213-311-3 |