Tisk…
Salicylhydrazide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide
132610250 132611000
ACRO132610250EA 1860 CZK
ACRO132610250 ACRO132611000
Salicylhydrazide 98+%
Salicylhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod tání: 147…150 °C
MDL Number: MFCD00007599
CAS číslo: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)