p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Methoxybenzoic acid hydrazide, 4-Methoxybenzoic hydrazide, 4-Methoxybenzhydrazide, 4-Methoxybenzohydrazide, 4-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Anisohydrazide
558346-25G
558346-5G
SIAL558346-25GEA
3010
CZK
SIAL558346-25G
SIAL558346-5G
p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
p-Anisohydrazide
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017073 CAS číslo: 3290-99-1 EINECS: 221-952-5 |