Tisk…
p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
558346-25G 558346-5G
SIAL558346-25GEA 2020 CZK
SIAL558346-25G SIAL558346-5G
p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
p-Anisohydrazide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00017073
CAS číslo: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5