Tisk…
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18016.09 A18016.18
A18016.09EA 2460 CZK
A18016.09 A18016.18
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
4-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 636-97-5 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 519882
Vzorec: C₇H₇N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007604
CAS číslo: 636-97-5
EINECS: 211-271-1