2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06
B21330.14
B21330.06EA
1090
CZK
B21330.06
B21330.14
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
2-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 606-26-8
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 394754
Vzorec:
C₇H₇N₃O₃ Bod tání: 119…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007598 CAS číslo: 606-26-8 EINECS: 210-110-2 |