Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
565490-10G
565490-50G
SIAL565490-10GEA
0
CZK
SIAL565490-10G
SIAL565490-50G
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazide
Vzorec:
C₇H₉N₃O Bod varu: 378 °C (1013 hPa) Bod tání: 123 °C |
MDL Number:
MFCD00017056 CAS číslo: 1904-58-1 EINECS: 217-604-7 |