Tisk…
Anthranilohydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 1680 CZK
A10805.09 A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Vzorec: C₇H₉N₃O
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017056
CAS číslo: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7