Tisk…
Benzhydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
B13071-25G B13071-100G
SIALB13071-25GEA 1080 CZK
SIALB13071-25G SIALB13071-100G
Benzhydrazide, Sigma-Aldrich®
Benzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 112…114 °C
MDL Number: MFCD00007596
CAS číslo: 613-94-5
EINECS: 210-363-9