Tisk…
Benzhydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
105771000 105775000
ACRO105771000EA 1990 CZK
ACRO105771000 ACRO105775000
Benzhydrazide 98%
Benzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007596
CAS číslo: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %