Tisk…
Salicylamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
84230-1KG 84230-250G 84230-50G
SIAL84230-1KGEA 2480 CZK
SIAL84230-1KG SIAL84230-250G SIAL84230-50G
Salicylamid, Sigma-Aldrich®
Salicylamid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14
Bod varu: 318
Bod tání: 137
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS číslo: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480