Tisk…
Salicylamid ≥99%, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzamide
0210283591 0210283525
ICNA0210283591EA 12930 CZK
ICNA0210283591 ICNA0210283525
Salicylamid ≥99%, white powder
Salicylamid
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14
Bod varu: 318
Bod tání: 137
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS číslo: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480