Tisk…
Salicylamid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzamide
A10797.0B A10797.30
A10797.0BEA 2500 CZK
A10797.0B A10797.30
Salicylamid ≥98%
Salicylamid
Purity: 98% CAS No.: 65-45-2 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 138-142° Boiling Point: 181°/14mm Merck Reference: 14,8328 MDL No.: MFCD00007978
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14
Bod varu: 181 °C (14 mmHg)
Bod tání: 138…142 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007978
CAS číslo: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480