Tisk…
Salicylamid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzamide
229360010 229360050 229362500
ACRO229360010EA 2980 CZK
ACRO229360010 ACRO229360050 ACRO229362500
Salicylamid 99%
Salicylamid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 318 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS číslo: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
Assay ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm