Tisk…
Anthranilamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Aminobenzamide
A89804-100G A89804-5G
SIALA89804-100GEA 1230 CZK
SIALA89804-100G SIALA89804-5G
Anthranilamide, Sigma-Aldrich®
Anthranilamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…107 °C
Bod vzplanutí: >185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007981
CAS číslo: 88-68-6
EINECS: 201-851-2