Anthranilamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Aminobenzamide
A14756.22
A14756.36
A14756.22EA
1040
CZK
A14756.22
A14756.36
Anthranilamide ≥98%
Anthranilamide
Purity: 98+%
CAS No.: 88-68-6
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 508509
MDL No.: MFCD00007981
Vzorec:
C₇H₈N₂O Bod varu: 300 °C Bod tání: 110…114 °C Bod vzplanutí: 198 °C (388 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007981 CAS číslo: 88-68-6 EINECS: 201-851-2 |