Tisk…
Anthranilamide 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminobenzamide
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 1020 CZK
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Anthranilamide 99+%
Anthranilamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007981
CAS číslo: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %