Tisk…
Benzamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
135828-5G 135828-100G
SIAL135828-5GEA 871 CZK
SIAL135828-5G SIAL135828-100G
Benzamid, Sigma-Aldrich®
Benzamid
Vzorec: C₇H₇NO
Bod varu: 288 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007968
CAS číslo: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059