Benzamid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzoic acid amide
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
A10501.0EEA
8100
CZK
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
Benzamid ≥98%
Benzamid
Purity: 98+%
CAS No.: 55-21-0
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 385876
Merck Reference: 14,1060
MDL No.: MFCD00007968
Vzorec:
C₇H₇NO MW: 121,14 g/mol Bod varu: 288 °C Bod tání: 125…129 °C Hustota: 1,341 Bod vzplanutí: 180 °C (356 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007968 CAS číslo: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Merck Index: 14,1060 |