Tisk…
Benzoyl fluoride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11464.06 L11464.14
L11464.06EA 1090 CZK
L11464.06 L11464.14
Benzoyl fluoride 97%
Benzoyl fluoride
Purity: 97% CAS No.: 455-32-3 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.12 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4960 Odour: Pungent Melting Point: ca -28° Boiling Point: 159-161° Beilstein Reference: 1904977 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000364
Vzorec: C₇H₅FO
Bod varu: 159…161 °C
Bod tání: ∼–28 °C
Hustota: 1,140
Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000364
CAS číslo: 455-32-3
EINECS: 207-244-9
UN: 2920
ADR: 8,II