Tisk…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 10300 CZK
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Vzorec: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48
Bod varu: 180 °C (16 mmHg)
Bod tání: 34.5…36 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000679
CAS číslo: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)