Tisk…

Terephthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Terephthaloyl chloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

120871-1KG 120871-250G 120871-5G
SIAL120871-1KGEA 4020 CZK
SIAL120871-1KG SIAL120871-250G SIAL120871-5G
Terephthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Terephthaloyl dichloride
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82…83 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS číslo: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR