Tisk…
Terephthaloyl dichloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 3680 CZK
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Terephthaloyl dichloride 99+%
Terephthaloyl dichloride
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…83 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS číslo: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %