Tisk…
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
161713-10G 161713-50G
SIAL161713-10GEA 5360 CZK
SIAL161713-10G SIAL161713-50G
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…36 °C
MDL Number: MFCD00000676
CAS číslo: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II