Tisk…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305600050 305600250
ACRO305600050EA 1700 CZK
ACRO305600050 ACRO305600250
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 98%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Bod varu: 95…98 °C (1 mmHg)
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000674
CAS číslo: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %