Tisk…

4-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

A88476-100G A88476-25G A88476-5G
SIALA88476-100GEA 3940 CZK
SIALA88476-100G SIALA88476-25G SIALA88476-5G
4-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82…83 °C
Hustota: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000687
CAS číslo: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR