Tisk…
4-Anisoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methoxybenzoyl chloride
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 879 CZK
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
4-Anisoyl chloride 99%
4-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 145 °C (14 mmHg)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000687
CAS číslo: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %